Drukuj
Kwas 5-chloro-2-nitrobenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
109680100 109681000
ACRO109680100EA 98.9 PLN
ACRO109680100 ACRO109681000
Kwas 5-chloro-2-nitrobenzoesowy 99%
Kwas 5-chloro-2-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄ClNO₄
Temp. topnienia: 136…139 °C
Gęstość: 1,593 g/cm³ (18 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007290
Numer CAS: 2516-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-738-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm