Kwas 2-chloro-6-nitrobenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17059.03
L17059.06
L17059.03EA
550
PLN
L17059.03
L17059.06
Kwas 2-chloro-6-nitrobenzoesowy ≥99%
Kwas 2-chloro-6-nitrobenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 5344-49-0
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 161-166°
Beilstein Reference: 2694949
MDL No.: MFCD00100425
Formuła:
C₇H₄ClNO₄ Temp. topnienia: 161…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00100425 Numer CAS: 5344-49-0 Numer WE (dawny EINECS): 226-287-4 |