Kwas 2-chloro-5-nitrobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13754.06
A13754.22
A13754.36
A13754.06EA
191
PLN
A13754.06
A13754.22
A13754.36
Kwas 2-chloro-5-nitrobenzoesowy ≥98%
Kwas 2-chloro-5-nitrobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 2516-96-3
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄ClNO₄ MW: 201.57 g/mol Temp. topnienia: 166…168 °C Gęstość: 0.4 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007294 Numer CAS: 2516-96-3 Numer WE (dawny EINECS): 219-739-7 |