Drukuj
Kwas 2-chloro-5-nitrobenzoesowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
154691000 154695000
ACRO154691000EA 201 PLN
ACRO154691000 ACRO154695000
Kwas 2-chloro-5-nitrobenzoesowy 99+%
Kwas 2-chloro-5-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Temp. topnienia: 164…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007294
Numer CAS: 2516-96-3
Numer WE (dawny EINECS): 219-739-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %