Drukuj
Kwas 2-chloro-4-nitrobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
109651000 109655000
ACRO109651000EA 218 PLN
ACRO109651000 ACRO109655000
Kwas 2-chloro-4-nitrobenzoesowy 98%
Kwas 2-chloro-4-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄ClNO₄
Temp. topnienia: 139…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007209
Numer CAS: 99-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-771-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %