Kwas 2-chloro-3-nitrobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Mesalazine EP Impurity Q
L14954.03
L14954.06
L14954.03EA
434
PLN
L14954.03
L14954.06
Kwas 2-chloro-3-nitrobenzoesowy ≥98%
Kwas 2-chloro-3-nitrobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 3970-35-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 645427
MDL No.: MFCD00007069
Formuła:
C₇H₄ClNO₄ Temp. topnienia: 182…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007069 Numer CAS: 3970-35-2 Numer WE (dawny EINECS): 223-590-3 |