Drukuj
Kwas 2-chloro-3-nitrobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Mesalazine EP Impurity Q
161480050 161480250
ACRO161480050EA 831 PLN
ACRO161480050 ACRO161480250
Kwas 2-chloro-3-nitrobenzoesowy 98%
Kwas 2-chloro-3-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₄ClNO₄
Temp. topnienia: 183…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007069
Numer CAS: 3970-35-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-590-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
HPLC ≥97.5 %
GC ≥92 %
Specific optical rotation -31° to -35° (20 °C, 589 nm) (neat)