4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14982.06
A14982.14
A14982.06EA
297
PLN
A14982.06
A14982.14
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid 98%
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 56961-25-2
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 2805751
Formuła:
C₇H₅Cl₂NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017091 Numer CAS: 56961-25-2 Numer WE (dawny EINECS): 260-468-9 |