6-Chloroanthranilic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10890.14
A10890.06
A10890.09
A10890.14EA
2570
PLN
A10890.14
A10890.06
A10890.09
6-Chloroanthranilic acid ≥98%
6-Chloroanthranilic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2148-56-3
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 2804041
Formuła:
C₇H₆ClNO₂ Temp. Wrzenia: 330 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 149…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051530 Numer CAS: 2148-56-3 Numer WE (dawny EINECS): 218-416-8 |