Drukuj
6-Chloroanthranilic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
300500010 300500100
ACRO300500010EA 167 PLN
ACRO300500010 ACRO300500100
6-Chloroanthranilic acid 99%
6-Chloroanthranilic acid
Formuła: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 143…147 °C
Numer MDL: MFCD00051530
Numer CAS: 2148-56-3
Numer WE (dawny EINECS): 218-416-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %