Kwas 5-chloroantranilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-5-chlorobenzoic acid
A14329.06
A14329.14
A14329.22
A14329.06EA
309
PLN
A14329.06
A14329.14
A14329.22
Kwas 5-chloroantranilowy 98%
Kwas 5-chloroantranilowy
Purity: 98%
CAS No.: 635-21-2
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: ca 208° dec.
Beilstein Reference: 639027
Formuła:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171.58 g/mol Temp. topnienia: ∼ 208 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007838 Numer CAS: 635-21-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-230-8 |