Drukuj
Kwas 4-chloroantranilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
103320250 103321000
ACRO103320250EA 270 PLN
ACRO103320250 ACRO103321000
Kwas 4-chloroantranilowy 98%
Kwas 4-chloroantranilowy
Formuła: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 231…235 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007778
Numer CAS: 89-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-938-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 235 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %