kwas 4-chlorobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
p-Chlorobenzoic acid, Chlorodracyclic acid, Chlorodracylic acid
A15135.0B
A15135.30
A15135.0BEA
916
PLN
A15135.0B
A15135.30
kwas 4-chlorobenzoesowy ≥98%
kwas 4-chlorobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 74-11-3
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 238°(460°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 275°
Beilstein Reference: 907196
Merck Reference: 14,2125
MDL No.: MFCD00002531
Formuła:
C₇H₅ClO₂ MW: 156.57 g/mol Temp. Wrzenia: 275 °C Temp. topnienia: 239…243 °C Gęstość: 1.54 Temp. Zapłonu: 238 °C (460 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000258 Numer CAS: 74-11-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-805-9 Klasyfikacja Merck : 13,02144 |