Drukuj
Kwas 3-chlorobenzoesowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
108661000 108660250 108665000
ACRO108661000EA 357 PLN
ACRO108661000 ACRO108660250 ACRO108665000
Kwas 3-chlorobenzoesowy 99+%
Kwas 3-chlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 281
Temp. topnienia: 154…157 °C
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002491
Numer CAS: 535-80-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-618-4
Klasyfikacja Merck : 13,02142
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 157 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 100.5 %
BSC Certification Passes