Kwas 3,4-dichlorobenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15873.14
A15873.22
A15873.36
A15873.14EA
226
PLN
A15873.14
A15873.22
A15873.36
Kwas 3,4-dichlorobenzoesowy ≥99%
Kwas 3,4-dichlorobenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 51-44-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 2044777
Formuła:
C₇H₄Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 301 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 205…208 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002492 Numer CAS: 51-44-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-099-2 |