Kwas 2-chlorobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10832.0B
A10832.30
A10832.0BEA
611
PLN
A10832.0B
A10832.30
Kwas 2-chlorobenzoesowy ≥98%
Kwas 2-chlorobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 118-91-2
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 173°(343°F)
Melting Point: 138-142°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 907340
Merck Reference: 14,2124
MDL No.: MFCD00002412
Formuła:
C₇H₅ClO₂ Temp. Wrzenia: 284…286 °C Temp. topnienia: 138…142 °C Gęstość: 1,544 Temp. Zapłonu: 173 °C (343 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002412 Numer CAS: 118-91-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-285-4 Klasyfikacja Merck : 14,2124 |