Drukuj
Kwas 2-chlorobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
159240050 159241000 159245000 159240020
ACRO159240050EA 137 PLN
ACRO159240050 ACRO159241000 ACRO159245000 ACRO159240020
Kwas 2-chlorobenzoesowy 98%
Kwas 2-chlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 285 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 139…143 °C
Temp. Zapłonu: 173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002412
Numer CAS: 118-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-285-4
Klasyfikacja Merck : 13,02143
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 143 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Selenium (Se) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm