Kwas 2,6-Dichlorobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10542.06
A10542.14
A10542.22
A10542.06EA
134
PLN
A10542.06
A10542.14
A10542.22
Kwas 2,6-Dichlorobenzoesowy ≥98%
Kwas 2,6-Dichlorobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 50-30-6
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 141-145°
Beilstein Reference: 973858
Formuła:
C₇H₄Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 299 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 141…145 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002418 Numer CAS: 50-30-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-025-9 |