Drukuj
Kwas 2,6-Dichlorobenzoesowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
113200250 113200100
ACRO113200250EA 564 PLN
ACRO113200250 ACRO113200100
Kwas 2,6-Dichlorobenzoesowy 98+%
Kwas 2,6-Dichlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 299 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 141…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002418
Numer CAS: 50-30-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-025-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %