Drukuj
Kwas 2,5-dichlorobenzoesowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
163240500 163242500 163240100
ACRO163240500EA 382 PLN
ACRO163240500 ACRO163242500 ACRO163240100
Kwas 2,5-dichlorobenzoesowy 97%
Kwas 2,5-dichlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: 301 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 152…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002416
Numer CAS: 50-79-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-065-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %