Kwas 2,4-dichlorobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12372.0B
A12372.30
A12372.0BEA
957
PLN
A12372.0B
A12372.30
Kwas 2,4-dichlorobenzoesowy ≥98%
Kwas 2,4-dichlorobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 50-84-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 159-164°
Beilstein Reference: 1868192
Formuła:
C₇H₄Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 159…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002414 Numer CAS: 50-84-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-067-8 |