Drukuj
Kwas 2,4-dichlorobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
160900010 160900050 160901000 160902500
ACRO160900010EA 790 PLN
ACRO160900010 ACRO160900050 ACRO160901000 ACRO160902500
Kwas 2,4-dichlorobenzoesowy 98%
Kwas 2,4-dichlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄Cl₂O₂
Temp. Wrzenia: >200 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 160…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002414
Numer CAS: 50-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-067-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0