Kwas 2,3-dichlorobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10522.09
A10522.18
A10522.09EA
414
PLN
A10522.09
A10522.18
Kwas 2,3-dichlorobenzoesowy ≥98%
Kwas 2,3-dichlorobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 50-45-3
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 166-170°
Beilstein Reference: 1946217
Formuła:
C₇H₄Cl₂O₂ Temp. topnienia: 166…170 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002413 Numer CAS: 50-45-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-039-5 |