4-Chloro-3-nitrobenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12648.06
A12648.14
A12648.22
A12648.06EA
352
PLN
A12648.06
A12648.14
A12648.22
4-Chloro-3-nitrobenzonitryl ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 939-80-0
Molecular Formula: C7H3ClN2O2
Formula Weight: 182.57
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 1639111
Formuła:
C₇H₃ClN₂O₂ Temp. topnienia: 98…102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016987 Numer CAS: 939-80-0 Numer WE (dawny EINECS): 213-364-2 |