4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Chloro-4-cyanoaniline
L15924.06
L15924.14
L15924.22
L15924.06EA
217
PLN
L15924.06
L15924.14
L15924.22
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 20925-27-3
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 2936425
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00035926
Formuła:
C₇H₅ClN₂ MW: 152.58 g/mol Temp. Wrzenia: 301 Temp. topnienia: 116…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035926 Numer CAS: 20925-27-3 Numer WE (dawny EINECS): 244-114-0 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |