2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L06883.03
L06883.06
L06883.03EA
208
PLN
L06883.03
L06883.06
2-Amino-6-chlorobenzonitrile 98%
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6575-11-7
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 133-137°
Beilstein Reference: 2717090
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00015546
Formuła:
C₇H₅ClN₂ Temp. Wrzenia: 301 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 133…137 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015546 Numer CAS: 6575-11-7 Numer WE (dawny EINECS): 229-501-4 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |