Dichlobenyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,6-Dichlorobenzonitryl
A14986.09
A14986.14
A14986.22
A14986.09EA
170
PLN
A14986.09
A14986.14
A14986.22
Dichlobenyl ≥98%
Dichlobenyl
Purity: 98%
CAS No.: 1194-65-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Odour: Aromatic
Melting Point: 143-147°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 1909167
Merck Reference: 14,3042
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001781
Formuła:
C₇H₃Cl₂N MW: 172.01 g/mol Temp. Wrzenia: 270 °C Temp. topnienia: 143…147 °C Gęstość: 1.623 g/cm³ (–101 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001781 Numer CAS: 1194-65-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-787-5 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 13,03068 |