2,5-Dichlorobenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14141.06
A14141.14
A14141.06EA
575
PLN
A14141.06
A14141.14
2,5-Dichlorobenzonitryl ≥98%
2,5-Dichlorobenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 21663-61-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 2045293
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00019741
Formuła:
C₇H₃Cl₂N MW: 172.01 g/mol Temp. Wrzenia: 269 Temp. topnienia: 128…131 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019741 Numer CAS: 21663-61-6 Numer WE (dawny EINECS): 244-518-7 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |