2,4-Dichlorobenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10113.06
A10113.14
A10113.06EA
306
PLN
A10113.06
A10113.14
2,4-Dichlorobenzonitryl ≥98%
2,4-Dichlorobenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 6574-98-7
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 57-61°
Beilstein Reference: 637738
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016373
Formuła:
C₇H₃Cl₂N Temp. Wrzenia: 261 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 57…61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016373 Numer CAS: 6574-98-7 Numer WE (dawny EINECS): 229-493-2 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |