2,3-Dichlorobenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14809.06
A14809.14
A14809.06EA
619
PLN
A14809.06
A14809.14
2,3-Dichlorobenzonitryl ≥98%
2,3-Dichlorobenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 6574-97-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 60-65°
Boiling Point: 114°/6mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016372
Formuła:
C₇H₃Cl₂N MW: 172.01 g/mol Temp. Wrzenia: 114 °C (6 mmHg) Temp. topnienia: 60…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016372 Numer CAS: 6574-97-6 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |