Drukuj
4-Chlorobenzonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Chlorobenzonitrile
151871000 151870250 151875000
ACRO151871000EA 441 PLN
ACRO151871000 ACRO151870250 ACRO151875000
4-Chlorobenzonitryl 99%
4-Chlorobenzonitryl
Formuła: C₇H₄ClN
Temp. Wrzenia: 223 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 91…94 °C
Gęstość: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001813
Numer CAS: 623-03-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-765-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %