3-Chlorobenzonitryl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
m-Chlorobenzonitrile
A13237.09
A13237.18
A13237.30
A13237.09EA
273
PLN
A13237.09
A13237.18
A13237.30
3-Chlorobenzonitryl ≥99%
3-Chlorobenzonitryl
Purity: 99%
CAS No.: 766-84-7
Molecular Formula: C7H4ClN
Formula Weight: 137.57
Flash Point: 97°(206°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 94°/10mm
Beilstein Reference: 1906694
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001798
Formuła:
C₇H₄ClN Temp. Wrzenia: 94 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 39…42 °C Gęstość: 1,14 Temp. Zapłonu: 97 °C (206 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001798 Numer CAS: 766-84-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-172-6 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |