Drukuj
3-Chlorobenzonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: m-Chlorobenzonitrile
108680100 108680500
ACRO108680100EA 185 PLN
ACRO108680100 ACRO108680500
3-Chlorobenzonitryl 99%
3-Chlorobenzonitryl
Formuła: C₇H₄ClN
Temp. Wrzenia: 94 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 38…42 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001798
Numer CAS: 766-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-172-6
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light beige Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene