2-Chlorobenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
o-Chlorobenzonitrile
B20451.0B
B20451.18
B20451.30
B20451.0BEA
2280
PLN
B20451.0B
B20451.18
B20451.30
2-Chlorobenzonitryl ≥98%
2-Chlorobenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 873-32-5
Molecular Formula: C7H4ClN
Formula Weight: 137.57
Flash Point: 122°(252°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 1363916
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001779
Formuła:
C₇H₄ClN Temp. Wrzenia: 232 °C Temp. topnienia: 43…46 °C Gęstość: 1,19 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 122 °C (252 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001779 Numer CAS: 873-32-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-836-5 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |