Drukuj
2-Chlorobenzonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: o-Chlorobenzonitrile
108670010 108672500
ACRO108670010EA 1170 PLN
ACRO108670010 ACRO108672500
2-Chlorobenzonitryl 99%
2-Chlorobenzonitryl
Formuła: C₇H₄ClN
Temp. Wrzenia: 232 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 43…46 °C
Gęstość: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001779
Numer CAS: 873-32-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-836-5
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 46 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %