4-Chloro-3-nitrobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13549.09
A13549.18
A13549.30
A13549.09EA
367
PLN
A13549.09
A13549.18
A13549.30
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyd ≥97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 16588-34-4
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 778323
Formuła:
C₇H₄ClNO₃ MW: 185.57 g/mol Temp. topnienia: 61…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007078 Numer CAS: 16588-34-4 Numer WE (dawny EINECS): 240-645-7 |