Drukuj
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
109600250 109600050 109601000
ACRO109600250EA 802 PLN
ACRO109600250 ACRO109600050 ACRO109601000
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyd 97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄ClNO₃
MW: 185.57 g/mol
Temp. topnienia: 61…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007078
Numer CAS: 16588-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 240-645-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow to light green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %