2-Chloro-5-nitrobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14824.09
A14824.18
A14824.09EA
289
PLN
A14824.09
A14824.18
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyd ≥97%
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 6361-21-3
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 743764
Formuła:
C₇H₄ClNO₃ Temp. topnienia: 77…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007293 Numer CAS: 6361-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 228-830-0 |