Drukuj
4-Chlorobenzaldehyd do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
8.02453.0250EA 178 PLN
8.02453.0250 8.02453.1000 8.02453.0005
4-Chlorobenzaldehyd do syntezy, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅ClO
Temp. Wrzenia: 214 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 46 °C
Gęstość: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003379
Numer CAS: 104-88-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-247-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 935 mg/l (20 °C)
Melting Point 46 °C
Molar Mass 140.57 g/mol
Boiling Point 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.36 hPa (25 °C)
Flash Point 88 °C
Density 1.19 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 302 °C