4-Chlorobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12757.30
A12757.0B
A12757.0I
A12757.30EA
289
PLN
A12757.30
A12757.0B
A12757.0I
4-Chlorobenzaldehyd ≥98%
4-Chlorobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 104-88-1
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 385858
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003379
Formuła:
C₇H₅ClO MW: 140.57 g/mol Temp. Wrzenia: 213…214 °C Temp. topnienia: 45…49 °C Gęstość: 1.196 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003379 Numer CAS: 104-88-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-247-4 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |