Drukuj
4-Chlorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
150440010 150441000 150442500
ACRO150440010EA 562 PLN
ACRO150440010 ACRO150441000 ACRO150442500
4-Chlorobenzaldehyd 98%
4-Chlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 214 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: >46 °C
Gęstość: 1.196 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003379
Numer CAS: 104-88-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-247-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥97.5 %
Free acid ≤1.5 % (as 4-Chlorobenzoic acid)
Elemental Analysis 17.45 to 18.90 % N