3-Chlorobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 587-04-2
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5640
Odour: Characteristic
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 507098
MDL No.: MFCD00003350
Formuła:
C₇H₅ClO Temp. Wrzenia: 213…214 °C Temp. topnienia: 16…18 °C Gęstość: 1,239 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003350 Numer CAS: 587-04-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-596-9 |