Drukuj
3-Chlorobenzaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
108610250 108611000
ACRO108610250EA 223 PLN
ACRO108610250 ACRO108611000
3-Chlorobenzaldehyd 99%
3-Chlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 213…215 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 17…18 °C
Gęstość: 1.241 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003350
Numer CAS: 587-04-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-596-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %