Drukuj
5-Chlorosalicylaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
405030250 405031000 405030050
ACRO405030250EA 866 PLN
ACRO405030250 ACRO405031000 ACRO405030050
5-Chlorosalicylaldehyd 98%
5-Chlorosalicylaldehyd
Formuła: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 105 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 102…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003331
Numer CAS: 635-93-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-244-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %