3,5-Dichlorobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13325.14
A13325.06
A13325.14EA
2070
PLN
A13325.14
A13325.06
3,5-Dichlorobenzaldehyd ≥97%
3,5-Dichlorobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 10203-08-4
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Melting Point: 60-66°
Boiling Point: 235-240°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00003352
Formuła:
C₇H₄Cl₂O MW: 175.01 g/mol Temp. Wrzenia: 235…240 °C Temp. topnienia: 60…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003352 Numer CAS: 10203-08-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-499-0 ADR: 8 III |