Drukuj
3,4-Dichlorobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
B24706.06 B24706.14
B24706.06EA 197 PLN
B24706.06 B24706.14
3,4-Dichlorobenzaldehyd ≥97%
3,4-Dichlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 247…248 °C
Temp. topnienia: 41…44 °C
Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003351
Numer CAS: 6287-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 228-520-5
Jednostka: 1759
ADR: 8 III