Drukuj
2-Chlorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
124974-100G 124974-500G
SIAL124974-100GEA 185 PLN
SIAL124974-100G SIAL124974-500G
2-Chlorobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 211.9
Temp. topnienia: 10
Gęstość: 1.248 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 88
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003304
Numer CAS: 89-98-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-956-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 III