2-Chlorobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13488.30
A13488.09
A13488.0B
A13488.30EA
226
PLN
A13488.30
A13488.09
A13488.0B
2-Chlorobenzaldehyd ≥97%
2-Chlorobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 89-98-5
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5675
Odour: Pungent
pH: 2.9
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 385877
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003304
Formuła:
C₇H₅ClO MW: 140.57 g/mol Temp. Wrzenia: 212 °C Temp. topnienia: 10…12 °C Gęstość: 1.249 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003304 Numer CAS: 89-98-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-956-3 Jednostka: 3265 ADR: 8 III |