Drukuj
2,6-Dichlobenzaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
113160500 113162500 113160010
ACRO113160500EA 201 PLN
ACRO113160500 ACRO113162500 ACRO113160010
2,6-Dichlobenzaldehyd 99%
2,6-Dichlobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 239
Temp. topnienia: 71…72 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003307
Numer CAS: 83-38-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-472-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -33° to -39° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with NaOH ≥98.5 %