2,5-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13525.06
A13525.14
A13525.22
A13525.06EA
745
PLN
A13525.06
A13525.14
A13525.22
2,5-Dichlorobenzaldehyde ≥98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 6361-23-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄Cl₂O MW: 175.01 g/mol Temp. Wrzenia: 231…233 °C Temp. topnienia: 53…58 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00156140 Numer CAS: 6361-23-5 Numer WE (dawny EINECS): 228-832-1 ADR: 8 III |